Merck
41171
Supelco
4-Hydroxyestradiol
analytical standard
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratriene-3,4,17β-triol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4c(O)c(O)ccc24
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,16,19-21H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,16+,18+/m1/s1
Klucz InChI
QOZFCKXEVSGWGS-ZHIYBZGJSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Działania biochem./fizjol.
4-Hydroxyestradiol, an metabolite of estradiol, forms adducts with adenine (N3) and guanine (N7) by depurinating sites in DNA of cultured human breast epithelial cells. This effect may play an important role in malignant transformation of these cells.
Komentarz do analizy
Tożsamość LC-MS jest zgodna
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tilak Khanal et al.
Toxicology and applied pharmacology, 277(1), 39-48 (2014-03-19)
Leptin, a hormone with multiple biological actions, is produced predominantly by adipose tissue. Among its functions, leptin can stimulate tumour cell growth. Oestrogen receptor α (ERα), which plays an essential role in breast cancer development, can be transcriptionally activated in