Merck
41081
Supelco
Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
reference material
Synonim(y):
Articaine impurity I (PhEur), 3-Amino-4-methylthiophenecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
reference material
Próba
≥97.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
85-88 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1scc(C)c1N
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
Klucz InChI
YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthew Jefferson et al.
Viruses, 12(1) (2020-01-08)
Sindbis virus (SINV) infection induces eIF2α phosphorylation, which leads to stress granule (SG) assembly. SINV infection also stimulates autophagy, which has an important role in controlling the innate immune response. The importance of autophagy to virus-induced translation arrest is not