Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H2(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2641279
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
assay
≥95% (CHN)
mp
117-120 °C
SMILES string
Cc1ccc(c(N)c1C)[N+]([O-])=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 448079-25ML | 04061837083556 |