Przejdź do
394904
Pentafluoropropionic anhydride
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, 99%
Synonim(y):
PFPA, Perfluoropropionic anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
614,00 zł
10 x 1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3CF2CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.05
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-604-2
Beilstein/REAXYS Number:
1806446
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
614,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
bp
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
density
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
InChI key
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Derivatization reagent used in a GC-MS analysis of stereoisomer content of synthetic peptides. Also used in a GC-MS detection method for synephrine in dietary supplements.
Pentafluoropropionic anhydride (PFPA) was used as derivatization reagent for urine samples to determine the presence of codeine, morphine, 6-monoacetylmorphine, ethylmorphine, and dihydrocodeine using GC-MS in selected ion monitoring (SIM) mode. It was also used to derivatize the dry pericardial fluid sample extracts for quantification of cocaine, benzoylecgonine, and cocaethylene in pericardial fluid using GC-MS.
Learn more in the Product Information
For the preparation of volatile pentafluoropropionyl derivatives of a wide range of compounds, for example, amines and alcohols, for EC/GC.
Packaging
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2523877729277253
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, 99%
description
99%
description
purum, ≥97.0% (GC)
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, ≥99.0%
assay
99%
assay
99%
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
bp
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
bp
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
bp
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
bp
108-110 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.674 g/mL at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentafluoropropionic anhydride
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)