Kluczowe dokumenty
39363
Sodium 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-DL-lactate
analytical standard
Synonim(y):
α,3,4-Trihydroxybenzenepropanoic acid sodium salt, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)lactic acid sodium salt
About This Item
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤12.0% water
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].OC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C9H10O5.Na/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14;/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
Klucz InChI
ZMMKVDBZTXUHFO-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?