Key Documents
392367
IR-800
97%
Synonim(y):
Dimethyl{4-[1,5,5-tris(4-dimethylaminophenyl)-2,4-pentadienylidene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene}ammonium perchlorate
About This Item
Próba
97%
mp
232 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
800 nm
ciąg SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(cc1)\C(=C\C=C\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3\C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C)c4ccc(cc4)N(C)C
InChI
1S/C37H43N4.ClHO4/c1-38(2)32-20-12-28(13-21-32)36(29-14-22-33(23-15-29)39(3)4)10-9-11-37(30-16-24-34(25-17-30)40(5)6)31-18-26-35(27-19-31)41(7)8;2-1(3,4)5/h9-27H,1-8H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Klucz InChI
QISONRZWQUUPJJ-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)