Merck
392359
Sigma-Aldrich
trans-2-[4-(Dimethylamino)styryl]benzothiazole
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
203-205 °C (lit.)
λmaks.
397 nm
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C17H16N2S/c1-19(2)14-10-7-13(8-11-14)9-12-17-18-15-5-3-4-6-16(15)20-17/h3-12H,1-2H3/b12-9+
Klucz InChI
MVMOMSLTZMMLJR-FMIVXFBMSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)