Merck
390216
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,1,3-trimethoxypropane
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH(Br)CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
54-55 °C/21 mmHg (lit.)
gęstość
1.395 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCC(Br)C(OC)OC
InChI
1S/C6H13BrO3/c1-8-4-5(7)6(9-2)10-3/h5-6H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
GAFSXURUCDQGFB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Gas-chromatographic measurement of the level of dimethylacetal of alpha-bromine-beta-methoxypropionic aldehyde in the air of the work area].
Z F Kos'ianova et al.
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 74-75 (1991-01-01)
Yu Wang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (8)(8), 1090-1091 (2005-02-19)
Using sodium deoxycholate as a protective medium, the selective recognition of Cu(II) at ng ml(-1) level is realized through dynamic phosphorescence quenching of 1-bromo-2-methylnaphthalene (BMN) without deoxygenation. The limit of detection is 4.32 ng ml(-1), and the relative standard deviation