This product is not tested for solubility. For absorbance testing, it is dissolved in methanol. Reference papers describe preparing stock solutions at 1mg/ml in methanol. There are 10 mM solutions available from other suppliers that are prepared in DMSO.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 427,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
427,00 zł
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ~90%
technique(s)
titration: suitable
mp
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
512 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CN2C(\Sc3ccccc23)=C\c4cc[n+](C)c5ccccc45
InChI
1S/C19H17N2S.C7H8O3S/c1-20-12-11-14(15-7-3-4-8-16(15)20)13-19-21(2)17-9-5-6-10-18(17)22-19;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-13H,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI key
ACOJCCLIDPZYJC-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content ~90 % | description For nucleic acid staining in cells or gels | description ACS reagent, Dye content 85 % | description Dye content 75 % |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) nucleic acid detection: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| composition Dye content, ~90% | composition Dye content, ~80% | composition Dye content, 85% | composition Dye content, 75% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can i make a solution or How is the concentration of thiazole orange??