Merck
38837
Laccase, Coriolus versicolor, CLEA
≥0.3 U/mg
Synonim(y):
Laccase, Coriolus versicolor, cross-linked enzyme aggregate
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Specific activity:
≥0.3 U/mg
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Level
specific activity
≥0.3 U/mg
storage temp.
2-8°C
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which oxidizes 1 μmol ABTS per minute at pH 4.5 and 25°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)