Merck
38828
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9F3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.19
Beilstein:
8327618
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for fluorescence
Próba
≥98.0% (TLC)
mp
158-159 °C (lit.)
rozpuszczalność
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluorescencja
λex 358 nm; λem 490 nm in DMSO
ciąg SMILES
COc1cc2OC(=O)C=C(c2cc1OC)C(F)(F)F
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.