Merck
38763
Sigma-Aldrich
4′,7-Dimethoxyisoflavone
≥96.0% (TLC)
Synonim(y):
Daidzein dimethyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.29
Beilstein:
265550
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥96.0% (TLC)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(OC)ccc3C2=O
Działania biochem./fizjol.
Plant isoflavone that promotes proliferation of mitochondria in cells damaged by toxins, trauma, or hypoxia. Activity is mediated through the activation and expression of sirtuin (SIRT1), a deacetylase and activator of PGC-1α.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)