Kluczowe dokumenty
38716
Supelco
Erbium Standard for AAS
TraceCERT®, 1000 mg/L Er in nitric acid
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
stężenie
1000 mg/L Er in nitric acid
metody
AAS: suitable
Format
single component solution
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034 (ISO Guide 34). Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach kg układu SI i mierzony w odniesieniu do materiału pierwotnego z NMI, np.
Certyfikowana zawartość wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com.
Komentarz do analizy
1000 mg/L Er in 2% nitric acid, prepared with high purity Er2O3, HNO3 and water
Inne uwagi
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)