Merck
379530
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenedicarboxamide
95%
About This Item
Wzór liniowy:
C10H6(CONH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
280-282 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)c1cc2ccccc2cc1C(N)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)