Merck
37910
Sigma-Aldrich
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
7-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, Diprophylline, Dyphylline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.24
Beilstein:
284563
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (HPLC)
pozostałość po prażeniu
≤0.1%
mp
161-162 °C (lit.)
161-164 °C
ciąg SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
InChI
1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)