Merck
376604
4′,5′-Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein
Dye content 75 %
Synonim(y):
Calcein, DCAF, Fluorescein-4′,5′-bis(methyliminodiacetic acid)
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H26N2O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
622.53
UNSPSC Code:
12171500
Pozwól nam pomóc
composition
Dye content, 75%
λmax
442 nm
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)Cc1c(O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)