Merck
37541
AQUANAL-Oekotest Water Laboratory
cuvettes refill for 37557
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41113319
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
application(s)
environmental
general analytical
General description
Aquanal kits can be used for the determination of hardness and phosphate, ammonia, nitrate, and nitrite concentrations.
Legal Information
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Removal of Mercury from Chloralkali Electrolysis Wastewater by a Mercury-Resistant Pseudomonas putidaStrain.
Canstein V
Applied and Environmental Microbiology, 65 (12), 5279-5284 (1999)