Merck
37079
Supelco
Phenmedipham-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3-Ethoxycarbonylaminophenyl 3-methylcarbanilate, 3-[(Ethoxycarbonyl)amino]phenyl N-(3-methylphenyl)carbamate, Ethyl 3-(3-methylcarbaniloyloxy)carbanilate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.34
Beilstein:
2397745
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
CCOC(=O)Nc1cccc(OC(=O)Nc2cccc(C)c2)c1
InChI
1S/C17H18N2O4/c1-3-22-16(20)18-14-8-5-9-15(11-14)23-17(21)19-13-7-4-6-12(2)10-13/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21)
Klucz InChI
MVEFZZKZBYQFPP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)