Merck
37005
Oxaziclomefone
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3-[1-(3,5-Dichlorophenyl)-1-methylethyl]-3,4-dihydro-6-methyl-5-phenyl-2H-1,3-oxazin-4-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19Cl2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.28
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(=O)N(CO1)C(C)(C)c2cc(Cl)cc(Cl)c2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19Cl2NO2/c1-13-18(14-7-5-4-6-8-14)19(24)23(12-25-13)20(2,3)15-9-16(21)11-17(22)10-15/h4-11H,12H2,1-3H3
InChI key
FCOHEOSCARXMMS-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
37005-10MG04061831833331