Merck
36937
6,8-Difluoro-4-methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside
≥98.0% (TLC)
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16F2O8
Masa cząsteczkowa:
374.29
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (TLC)
solubility
DMSO: soluble
fluorescence
λex 366 nm; λem 448 nm in 50 mM phosphate buffer pH 8.0 (β-glucosidase)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2c(F)c(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c(F)cc12
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)