Merck
366862
Sigma-Aldrich
1-Isothiocyanato-4-(trans-4-octylcyclohexyl)benzene
liquid crystal (nematic), 99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7C6H10C6H4NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
Postać
liquid crystal (nematic)
tw
190 °C/0.01 mmHg (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(cc2)N=C=S
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)