Kluczowe dokumenty
366838
4-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-docosylpyridinium bromide
Dye content 95 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H61BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
613.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, 95%
mp
236-238 °C (lit.)
λmaks.
480 nm
ciąg SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)cc1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)