Merck
36131
Supelco
Ioxynil
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3I2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.91
Beilstein:
2364041
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
Oc1c(I)cc(cc1I)C#N
InChI
1S/C7H3I2NO/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-2,11H
Klucz InChI
NRXQIUSYPAHGNM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ioxynil to powschodowy herbicyd[1][2], który może być stosowany do selektywnego zwalczania chwastów szerokolistnych w zbożach i trawach.[1] Może być stosowany w połączeniu z herbicydami fenoksylowymi w celu zwalczania chwastów odpornych na hormony.[1]
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alison M Cupples et al.
Applied and environmental microbiology, 71(7), 3741-3746 (2005-07-08)
Desulfitobacterium chlororespirans has been shown to grow by coupling the oxidation of lactate to the metabolic reductive dehalogenation of ortho chlorines on polysubstituted phenols. Here, we examine the ability of D. chlororespirans to debrominate and deiodinate the polysubstituted herbicides bromoxynil
Isabel Morgado et al.
Chemosphere, 69(1), 155-163 (2007-06-08)
A number of chemicals released into the environment share structural similarity to the thyroid hormones (THs), thyroxine (T(4)) and triiodothyronine (T(3)) and it is thought that they may interfere with the thyroid axis and behave as endocrine disruptors (EDs). One
Kimmo A Mäenpää et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 56(3), 398-410 (2003-10-25)
The benthic macroinvertebrates Lumbriculus variegatus and Chironomus riparius were used in toxicity and bioaccumulation tests to determine the toxic concentrations and accumulation potential of sediment associated herbicides. The tested chemicals were ioxynil, bentazone, and pendimethalin. The bioaccumulation tests with L.
Modern Weed Control (1975)
R J Flanagan et al.
Clinical chemistry, 35(7), 1342-1347 (1989-07-01)
A simple high-performance liquid-chromatographic assay for eight chlorophenoxy (2,4-D and related compounds) and two benzonitrile (bromoxynil and ioxynil) herbicides has been developed to aid in the diagnosis of acute poisoning. Sample (whole blood, plasma/serum, urine, or tissue homogenate) or standard