Quality Level
grade
analytical standard
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(SCCC)ccc2[nH]1
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i2D3
InChI key
HXHWSAZORRCQMX-BMSJAHLVSA-N
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Adrenal gland,Blood,male reproductive organs,spleen
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 35344-10MG | 04061831661095 |