Merck
35343
Mabuterol-(tert-butyl-d9) hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-(4-Amino-3-chloro-5-trifluoromethylphenyl)-2-tert-butyl-d9-aminoethanol hydrochloride
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13D9H9ClF3N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.26
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mass shift
M+9
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C13H18ClF3N2O.ClH/c1-12(2,3)19-6-10(20)7-4-8(13(15,16)17)11(18)9(14)5-7;/h4-5,10,19-20H,6,18H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
InChI key
MMCDXJOMPMIKGP-KYRNGWDOSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
35343-10MG04061834370550