Merck
34517
Supelco
Cyprodinil-(phenyl-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(4-Cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)phenyl-13C6-amine, 4-Cyclopropyl-6-methyl-N-(phenyl-13C6)pyrimidin-2-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C8H15N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.24
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)