Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(CC)NC1=NC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=NC(OC)=N1
InChI
1S/C10H19N5O/c1-5-7(3)12-9-13-8(11-6-2)14-10(15-9)16-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15)/i2D3,6D2
InChI key
ZJMZZNVGNSWOOM-QKLSXCJMSA-N
General description
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?