Przejdź do
33965
Fenamidone
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(S)-1-Anilino-4-methyl-2-methylthio-4-phenyl-2-imidazolin-5-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
317,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.40
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CSC1=N[C@](C)(C(=O)N1Nc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H17N3OS/c1-17(13-9-5-3-6-10-13)15(21)20(16(18-17)22-2)19-14-11-7-4-8-12-14/h3-12,19H,1-2H3/t17-/m0/s1
InChI key
LMVPQMGRYSRMIW-KRWDZBQOSA-N
General description
Fenamidone is an imidazolinone fungicide. It is effective in treating downy mildew (Plasmopara viticola) in grapevines.
Application
Fenamidone may be used as a reference standard for the determination of fenamidone in vegetable samples by gas chromatography (GC).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM053863707832098
Fenamidone PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33965
Fenamidone
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenamidone
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)