Merck
33567
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-3,5-d2 monoethoxylate solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonim(y):
2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy-3,5-d2]ethanol, 2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy-3,5-d2]ethanol, 3,6,3-Nonylphenol-monoethoxylate, 363-NP1EO-D2, 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-3,5-d2-monoethoxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17D2H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.42
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-662-2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10 μg/mL in acetone
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
mass shift
M+2
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]c1cc(OCCO)cc([2H])c1C(C)(CC)CCC(C)C
InChI
1S/C17H28O2/c1-5-17(4,11-10-14(2)3)15-6-8-16(9-7-15)19-13-12-18/h6-9,14,18H,5,10-13H2,1-4H3/i6D,7D
InChI key
QRFCMJANHDRHEH-QFIQSOQBSA-N
General description
Certan Vial
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - Information refers to the main component.
flash_point_c
-17 °C - Information refers to the main component.
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1173019-32-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anika L Dzierlenga et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 50(6), 722-732 (2019-11-05)
Poly- and perfluorinated alkyl substances (PFAS) are environmentally persistent chemicals associated with many adverse health outcomes. The National Toxicology Program evaluated the toxicokinetics (TK) of several PFAS to provide context for toxicologic findings.Plasma TK parameters and tissue (liver, kidney, brain)
Protokoły
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.