Merck
334138
Sigma-Aldrich
1-(4-Hydroxyphenyl)-2,4,6-triphenylpyridinium hydroxide inner salt hydrate
97%
Synonim(y):
ET(1)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H21NO · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.48 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
193-195 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].[O-]c1ccc(cc1)-[n+]2c(cc(cc2-c3ccccc3)-c4ccccc4)-c5ccccc5
InChI
1S/C29H21NO.H2O/c31-27-18-16-26(17-19-27)30-28(23-12-6-2-7-13-23)20-25(22-10-4-1-5-11-22)21-29(30)24-14-8-3-9-15-24;/h1-21H;1H2
Klucz InChI
HQSBVGMHCCDFTK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)