Merck
33252
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-3,5-d2 diethoxylate solution
1 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonim(y):
2-{2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy-3,5-d2]ethoxy}ethanol, 2-{2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy-3,5-d2]ethoxy}ethanol, 3,6,3-Nonylphenol diethoxylate-d2 (ring-3,5-d2), 363-NP2EO-D2
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19D2H30O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.47
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-662-2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
1 μg/mL in acetone
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
mass shift
M+2
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]c1cc(OCCOCCO)cc([2H])c1C(C)(CC)CCC(C)C
InChI
1S/C19H32O3/c1-5-19(4,11-10-16(2)3)17-6-8-18(9-7-17)22-15-14-21-13-12-20/h6-9,16,20H,5,10-15H2,1-4H3/i6D,7D
InChI key
MXEUZASFOXCTSR-QFIQSOQBSA-N
General description
Certan Vial
Application
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-3,5-d2 diethoxylate solution is a deuterated standard used for the analysis of mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
flash_point_f
1.4 °F - Information refers to the main component.
flash_point_c
-17 °C - Information refers to the main component.
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1173021-42-5
CAS No.
1173021-42-5
CAS No.
1173021-42-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33252-10ML04061826736814