Merck
32965
Supelco
Bentazon-d7
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3-Isopropyl-d7-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
Wybierz wielkość
10 MG
2800,00 zł
2800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
2800,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D7H5N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
2800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N1C(=O)c2ccccc2NS1(=O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H12N2O3S/c1-7(2)12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-16(12,14)15/h3-7,11H,1-2H3/i1D3,2D3,7D
Klucz InChI
ZOMSMJKLGFBRBS-QXMYYZBZSA-N
Opis ogólny
Bentazon-d7 jest deuterowaną formą bentazonu, zwykle używaną do analizy środowiska i pozostałości żywności.[1]
Zastosowanie
Bentazon-d7 może być stosowany jako wzorzec wewnętrzny do oznaczania bentazonu w skorupiakach metodą ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas o wysokiej rozdzielczości (UHPLC-HRMS).[1]
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fast analysis of relevant contaminants mixture in commercial shellfish
Alvarez-Mu?oz D, et al.
Talanta (2019)