Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16D3H15N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.36
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CN(CCO)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H18N4O3/c1-2-19(11-12-21)15-7-3-13(4-8-15)17-18-14-5-9-16(10-6-14)20(22)23/h3-10,21H,2,11-12H2,1H3/b18-17+/i1D3
InChI key
FOQABOMYTOFLPZ-KHTANFMUSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?