Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)N\C(NC(=O)OC([2H])([2H])[2H])=N/c1ccc(Sc2ccccc2)cc1NC(=O)COC
InChI
1S/C20H22N4O6S/c1-28-12-17(25)21-16-11-14(31-13-7-5-4-6-8-13)9-10-15(16)22-18(23-19(26)29-2)24-20(27)30-3/h4-11H,12H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,22,23,24,26,27)/i2D3,3D3
InChI key
HMCCXLBXIJMERM-XERRXZQWSA-N
General description
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?