Merck
32702
4-(1-Ethyl-1-methylhexyl)phenol
analytical standard
Synonim(y):
3M3-Nonylphenol isomer, 4-(3-Methyl-3-octyl)phenol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
10343926
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC(C)(CC)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-4-6-7-12-15(3,5-2)13-8-10-14(16)11-9-13/h8-11,16H,4-7,12H2,1-3H3
InChI key
QQKQQJZGUCFUPP-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(1-Ethyl-1-methylhexyl)phenol is one of the isomers of 4-nonylphenol which is regarded as an environmental endocrine disruptor.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
4-(1-Ethyl-1-methylhexyl)phenol has been used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in wastewater and surface water samples by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
It may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in river sediment samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
52427-13-1
CAS No.
52427-13-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Syntheses and estrogenic activity of 4-nonylphenol isomers.
Uchiyama T, et al.
Chemosphere, 73(1), S60-S65 (2008)
Liquid chromatographic-tandem mass spectrometric method for the simultaneous determination of alkylphenols polyethoxylates, alkylphenoxy carboxylates and alkylphenols in wastewater and surface-water.
Ciofi L, et al.
Journal of Chromatography A, 1362(1), 75-88 (2014)
Isomer-specific biodegradation of nonylphenol in river sediments and structure-biodegradability relationship.
Lu L and Gan J
Environmental Science & Technology, 48(2), 1008-1014 (2014)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32702-10MG04061826716519