Przejdź do
32559
Ethyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution
50 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonim(y):
4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester-ring-13C6 solution, Ethyl paraben-ring-13C6 solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C3H10O3
Masa cząsteczkowa:
172.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-662-2
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
50 μg/mL in acetone
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)c([13cH]1)C#CC#CC#CC#CC#CC#C
InChI key
UFWYPRJFXXFGOS-HUXPIBMOSA-N
General description
Certan Vial
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
332293356333565
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
mass shift
M+5
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)