Przejdź do
32502
8-Quinolinol
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (perchloric acid titration)
Synonim(y):
8-Hydroxyquinoline, 8-Oxychinolin, Oxine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-711-1
Beilstein/REAXYS Number:
114512
MDL number:
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99% (perchloric acid titration)
form
solid
technique(s)
titration: suitable
impurities
≤0.05% insoluble in ethanol
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
mp
72.5-74.0 °C, 72.5-75 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
suitability
passes test for suitability for Mg decision
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChI key
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: quinolone
8-Quinolinol (QOH) forms complexes with heavy metals [Pt(II), Pb(II), Bi(III), Ir(III)]. These complexes show long-lived phosphorescence and excited state absorption in solutions. It has been reported to form metal chelate complexes. Immobilized 8-quinolinol has been widely used in the preconcentration step during the extraction of metals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
36524252565H6878
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
suitability
passes test for suitability for Mg decision
suitability
-
suitability
-
suitability
-
assay
≥99% (perchloric acid titration)
assay
98-100% (GC)
assay
98.5%
assay
≥98.5%
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
mp
72.5-74.0 °C, 72.5-75 °C
mp
72.5-74.0 °C
mp
72.5-74.0 °C
mp
72.5-74.0 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg, chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
anion traces
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.02%
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Quinolinol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
148-24-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, crystal structure and spectral properties of VO (acetylacetone benzoylhydrazone)(8-quinolinol).
Liu SX and Gao S.
Polyhedron, 17(1), 81-84 (1998)
Synthesis of silica-immobilized 8-quinolinol with (aminophenyl) trimethoxysilane.
Marshall MA and Mottola HA.
Analytical Chemistry, 55(13), 2089-2093 (1983)
Phosphorescent 8-quinolinol metal chelates. Excited-state properties and redox behavior.
Ballardini R, et al.
Inorganic Chemistry, 25(22), 3858-3865 (1986)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32502-100G04061826712450