Merck
32452
Supelco
Dinitolmide
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3,5-Dinitro-o-toluamide, 2-Methyl-3,5-dinitrobenzamide
About This Item
Wzór liniowy:
(O2N)2C6H2(CH3)CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
mp
170-180 °C (lit.)
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H7N3O5/c1-4-6(8(9)12)2-5(10(13)14)3-7(4)11(15)16/h2-3H,1H3,(H2,9,12)
Klucz InChI
ZEFNOZRLAWVAQF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dinitolmid jest nitrobenzamidowym środkiem przeciwkokcydiowym szeroko stosowanym w hodowli drobiu ze względu na jego niską toksyczność i stabilność.
Zastosowanie
Dinitolmid może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w tkankach zwierzęcych drobiu, zwierząt gospodarskich i tkankach wodnych przy użyciu technik chromatograficznych.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Equilibrium solubility of dinitolmide in several neat solvents and binary aqueous co-solvent mixtures: Experimental determination and thermodynamic analysis
Wu J, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 132(3), 373-382 (2019)
Veterinary Pharmacology and Therapeutics (2009)
Liqun Wang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(5), 1445-1455 (2016-02-05)
The role that glia play in neurological disease is poorly understood but increasingly acknowledged to be critical in a diverse group of disorders. Here we use a simple genetic model of Alexander disease, a progressive and severe human degenerative nervous
Multi-residue analysis using liquid chromatography tandem mass spectrometry for detection of 20 coccidiostats in poultry, livestock, and aquatic tissues
Chang HS, et al.
Journal of food and drug analysis, 27(3), 703-716 (2019)
Shun-Hsien Chang et al.
Journal of food and drug analysis, 27(3), 703-716 (2019-07-22)
In this study, we developed a novel analysis method based on liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) to allow the simultaneous identification of 20 coccidiostats in eight matrix categories, including the muscles of chicken, swine, cow, and fish as well as