Merck
32391
Flucarbazone sodium
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Flucarbazone sodium salt, 4,5-Dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-N-(2-trifluoromethoxyphenylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide sodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10F3N4NaO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.28
UNSPSC Code:
12352202
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
InChI
1S/C12H11F3N4O6S.Na/c1-18-10(24-2)16-19(11(18)21)9(20)17-26(22,23)8-6-4-3-5-7(8)25-12(13,14)15;/h3-6H,1-2H3,(H,17,20);/q;+1/p-1
InChI key
UOUXAYAIONPXDH-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
wgk
WGK 1
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)