Merck
32385
Supelco
4-Acetamido-d3-antipyrine
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide-2,2,2-d3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13D3H12N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
VETRANAL®
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
veterinary
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C(NC(C([2H])([2H])[2H])=O)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)/i2D3
Klucz InChI
OIAGWXKSCXPNNZ-BMSJAHLVSA-N
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)