Key Documents
32280
Diethylene glycol monomethyl ether
purum, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Methyldiglycol
About This Item
gęstość pary
4.14 (vs air)
ciśnienie pary
0.2 mmHg
klasa czystości
purum
Próba
≥99.0% (GC)
granice wybuchowości
0.34-6.3 % (lit.)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426
tw
190-194 °C (lit.)
mp
-70 °C (lit.)
gęstość
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCCOCCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?