Merck
32271
Diethylene glycol monohexyl ether
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol, C6E2, Hexyldiglycol
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5OCH2CH2OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.28
EC Number:
203-988-3
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1743959
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Diethylene glycol monohexyl ether, ≥98.0% (GC)
InChI key
GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C10H22O3/c1-2-3-4-5-7-12-9-10-13-8-6-11/h11H,2-10H2,1H3
SMILES string
CCCCCCOCCOCCO
description
non-ionic
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.438
bp
261-265 °C (lit.)
density
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)