Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.37
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
SMILES string
O=C(NC1=NC2=C(N1)C=CC(S(C3CCCC3)(=O)=O)=C2)OC
InChI
1S/C14H17N3O4S/c1-21-14(18)17-13-15-11-7-6-10(8-12(11)16-13)22(19,20)9-4-2-3-5-9/h6-9H,2-5H2,1H3,(H2,15,16,17,18)
InChI key
CVTDOSIDYZQTSN-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?