Merck
32090
Supelco
Acepromazine-(dimethyl-d6) maleate
analytical standard
Synonim(y):
2-Acetyl-10-{3-[di(methyl-d3)amino]propyl}phenothiazine maleate salt, Acepromazine-d6 maleate, Acetopromazine-(dimethyl-d6) maleate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23D6H20N2O5S
Masa cząsteczkowa:
448.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.[2H]C([2H])([2H])N(CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(C)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i2D3,3D3;
Klucz InChI
FQRHOOHLUYHMGG-XJONCRCBSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)