Merck
32066
Supelco
Amicarthiazol
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Amino-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxanilide, 2-Amino-4-methyl-N-phenyl-5-thiazolecarboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1nc(N)sc1C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C11H11N3OS/c1-7-9(16-11(12)13-7)10(15)14-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H2,12,13)(H,14,15)
Klucz InChI
CACOMUHPQMDEJQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wen-jun Gui et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 972, 102-110 (2014-12-03)
A reliable and rapid method has been optimized to determine the residue of amicarthiazol in soil and environmental water samples. After extraction and evaporation, the extraction was carried out with solid phase extraction (SPE) cleanup using HLB cartridge (only soil