Merck
320544
Sigma-Aldrich
Thionyl chloride
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
SOCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.97
Beilstein:
1209273
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
97 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.518 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
gęstość
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
Klucz InChI
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1056-1056 (1994)
Meng Zhou et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(6), 10122-10130 (2015-06-04)
Pincer (Phebox)Ir(mesityl)(OAc) (2) (Phebox = 3,5-dimethylphenyl-2,6-bis(oxazolinyl)) complex, formed by benzylic C-H activation of mesitylene (1,3,5-trimethylbenzene) using (Phebox)Ir(OAc)2OH2 (1), was treated with thionyl chloride to rapidly form 1-(chloromethyl)-3,5-dimethylbenzene in 50% yield at 23 °C. A green species was obtained at the
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 118-118 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1049-1049 (1994)
Alexei Chichinin et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 7(2), 301-309 (2005-01-21)
New theoretical and experimental results for the ultraviolet photodissociation dynamics of thionyl chloride (SOCl2) are presented and combined with existing data from a variety of sources in order to provide a unified view of the photodissociation dynamics of SOC12. Time-dependent