Informacje o tej pozycji
vapor density
4.75 (vs air)
vapor pressure
100 mmHg ( 20 °C), 125 mmHg ( 25 °C), 385 mmHg ( 55 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5148 (lit.)
bp
74-78 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
density
1.574 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
ClP(Cl)Cl
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
supp_hazards
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?