Merck
31481-M
Sigma-Aldrich
Sodium sulfate
Sodium sulfate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0%
About This Item
Wzór liniowy:
Na2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
≥99.0%
Formularz:
crystalline
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
crystalline
zanieczyszczenia
≤0.0005% heavy metals (by ICP-OES)
≤0.01% in water insoluble matters
≤0.03% free alkali (as NaOH)
≤0.05% free acid (as H2SO4)
≤5 ppm total nitrogen (N)
strata
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 5%)
mp
884 °C (lit.)
gęstość
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤10 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
ślady kationów
As: ≤0.0001%
Ca: ≤20 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤25 ppm
przydatność
complies for appearance of solution
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
NaSO4 can also be used as a drying agent in organic synthesis for the removal of traces of water from organic extracts.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review