Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.23
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
172 °C/21 mmHg (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCOC(=O)c1ccncc1C(=O)OCC
InChI
1S/C11H13NO4/c1-3-15-10(13)8-5-6-12-7-9(8)11(14)16-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
SIOSRDUNOOIMCE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 310212-5G | 04061838089311 |