Próba
≥99.5% (iodometric)
zanieczyszczenia
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.0005% iodine (I)
pozostałość po prażeniu
≤0.01% (as SO4)
ślady anionów
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
ślady kationów
Fe: ≤10 mg/kg
ciąg SMILES
OI(=O)=O
InChI
1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)